Merck
BP1110
グリコピロラート
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
α-シクロペンチルマンデル酸 エステル ウィト 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 1-メチル-3-ピロリジル α-シクロペンチルマンデラート メトブロミド, 1-メチル-3-ピロリジルα-フェニル-α-シクロペンチルグリコラート メトブロミド, 3-(2-フェニル-2-シクロペンチルグリコロイルオキシ)-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム 臭化物 α-シクロペンチルマンデラート, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, 臭化グリコピロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28NO3 · Br
CAS番号:
分子量:
398.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glycopyrronium
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Glycopyrronium bromide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Glycopyrronium Bromide Oral Solution
  • Glycopyrronium Bromide Solution
  • Glycopyrronium Bromide Cream
  • 生物化学的/生理学的作用
    グリコピロレートは長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)です。動態学的には選択的ムスカリンM3受容体拮抗薬です。
    長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)、抗コリン薬、鎮痙薬、麻酔前薬。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1110:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)