Merck
Y0002072
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(+)-α-メチルフェネチルアミン ヘミ硫酸塩, デキストロアンフェタミン ヘミ硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N · 0.5 H2SO4
CAS番号:
分子量:
184.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dexamfetamine
メーカー/製品名
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI Key
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dexamfetamine sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain, Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002072:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)