APIファミリー
phendimetrazine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO.C4H6O6/c1-10-12(14-9-8-13(10)2)11-6-4-3-5-7-11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-,12+;1-,2-/m01/s1
InChI Key
VEPOHXYIFQMVHW-PVJVQHJQSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Phendimetrazine Tartrate Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1516502-350MG:4548173916941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)