Merck
Y0002046
グリセオフルビン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S)-trans-7-クロロ-2',4,6-トリメトキシ-6'-メチルスピロ(ベンゾフラン-2[3H],1'-[2]シクロヘキセン)-3,4'-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClO6
CAS番号:
分子量:
352.77
Beilstein:
95226
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
griseofulvin
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChI Key
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Griseofulvin for LC assay and identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002046:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)