Merck
Y0001995
ニコチン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-ピコリン酸, ナイアシン, ビタミンB3, ピリジン-3-カルボン酸, ペラグラ予防因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
nicotinic acid
フォーム
powder
メーカー/製品名
EDQM
mp
236-239 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
密度
1.473 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nicotinic acid for equipment qualification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)