Merck
SU860181
Supelco
ショートスレッドオートサンプラー用バイアル, プラスチック製
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
clear polypropylene (with graduations)
特徴
large opening (6.0 mm)
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
利用可能性
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× H
11.6 mm × 32 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)