Merck
SU860170
Supelco
マグネチックスクリューキャップ用セプタム
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
white PTFE/blue silicone
特徴
Durometer: 45° shore A
包装
pkg of 1 × 100 ea
利用可能性
not available in USA
外径
17 mm
直径×厚み
17 mm × 1.3 mm
適合性
for use with ND18 magnetic screw cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)