物質
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
特徴
open center 8mm opening
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
シール直径× 全厚 × PTFE厚
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
適合性
for use with CPI CombiPAL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)