Merck
SAAR7221060
Xylene
uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
分子量:
106.17
UNSPSCコード:
12191502
製品種目
uniLAB
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221060LC)
pkg of 25 L (SAAR7221060ME)
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)