Merck
SAAR5823820
メタ重亜硫酸ナトリウム
univAR
別名:
ピロ亜硫酸ナトリウム, 二亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O5
CAS番号:
分子量:
190.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5823820EM)
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR5823820EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)