Merck
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
製品名
Phenol Red,
包装
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4971590CB)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)