Merck
SAAR4971000
フェノール
univAR
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
製品種目
univAR
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4971000EM)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR4971000EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)