Merck
SAAR2233040
エチレングリコール
univAR
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352137
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
製品種目
univAR
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
包装
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)