Merck
SAAR1123420
モリブデン酸アンモニウム 四水和物
univAR
別名:
ヘプタモリブデン酸アンモニウム 四水和物, モリブデン酸 アンモニウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
reagent grade
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
密度
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analyzed reagent
For laboratory use only.
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
SAAR1123420EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)