Merck
SAAR1122220
Supelco
酢酸アンモニウム
crystals, univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL番号:
製品種目
univAR
フォーム
crystals
solid
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)