Merck
PHR9293
Supelco
トリズマ®塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩, TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
アプリケーション
pharmaceutical
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
その他情報
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR9293-100MG:
PHR9293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)