product name
トロメタミン, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T2550000
traceable to USP 1698002
APIファミリー
tromethamine, trometamol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1347-1G:
PHR1347-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.