certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
172-175 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI Key
ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR9173-BULK:
PHR9173-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)