PHR9153
Articaine EP Impurity C
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride, Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9153-BULK:
PHR9153-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHR9153-50MG | 4065265325196 |