Merck
PHL89899
Hulupinic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
4,5-Dihydroxy-2,2-bis(3-methyl-2-butenyl)- 4-cyclopentene-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
2124574
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C/CC1(C\C=C(\C)C)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9(2)5-7-15(8-6-10(3)4)13(18)11(16)12(17)14(15)19/h5-6,16-17H,7-8H2,1-4H3
InChI Key
KKNXLCGOZLVUHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89899-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)