Merck
PHL89529
ベツリン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
3β-ヒドロキシ-20(29)-ルパエン-28-酸, マイリン, ルパチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
五環式トリテルペンであるベツリン酸は、p53およびCD95に依存しない機構を介してアポトーシスのミトコンドリア経路を直接活性化することにより、腫瘍細胞のアポトーシスを選択的に誘導します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza melissa
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89529-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)