Merck
PHL89315
ホノキオール
phyproof® Reference Substance
別名:
5,3′-ジアリル-2,4′-ジヒドロキシビフェニル, NSC 293100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O2
CAS番号:
分子量:
266.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI Key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ホノキオールは、マグノリア抽出物由来の天然ビフェニルネオリグナンです。抗血管新生、抗腫瘍、抗不安薬です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89315-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)