Merck
PHL85956
Supelco
Cannabigerol
phyproof® Reference Substance
別名:
CBG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O2
CAS番号:
分子量:
316.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI Key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85956-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)