Merck
PHL85767
Quercetagitrin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone 7-glucoside, 6-Hydroxyquercetin 7-glucoside, Quercetagetin 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O13
CAS番号:
分子量:
480.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(34-11)33-10-4-9-12(15(27)13(10)25)16(28)18(30)20(32-9)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17,19,21-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,19-,21-/m1/s1
InChI Key
IDTDRZPBDLMCLB-HSOQPIRZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85767-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)