Merck
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H47NO19
CAS番号:
分子量:
857.81
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84268-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)