Merck
PHL84228
Kaempferol 3-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
別名:
Kaempferol 3-O-gentiobioside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-gentiobioside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16
CAS番号:
分子量:
610.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5ccc(cc5)O)cc(cc4O)O)=O
InChI
1S/C27H30O16/c28-7-14-17(32)20(35)22(37)26(41-14)39-8-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-12(31)5-11(30)6-13(16)40-24(25)9-1-3-10(29)4-2-9/h1-6,14-15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7-8H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,23-,26-,27+/m1/s1
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84228-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)