Merck
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
別名:
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
CAS番号:
分子量:
416.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83916-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)