Merck
PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O3
CAS番号:
分子量:
304.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)CCC(=O)\C=C\CCCCCCC)O
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
InChI Key
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83910-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL83910-5MG