Merck
PHL83908
Secoxyloganin
phyproof® Reference Substance
別名:
Secologanoside 11-methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O11
CAS番号:
分子量:
404.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C17H24O11/c1-3-7-8(4-11(19)20)9(15(24)25-2)6-26-16(7)28-17-14(23)13(22)12(21)10(5-18)27-17/h3,6-8,10,12-14,16-18,21-23H,1,4-5H2,2H3,(H,19,20)/t7-,8+,10-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
InChI Key
MQLSOVRLZHTATK-PEYNGXJCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)