グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
InChI Key
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83879-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)