Merck
PHL83773
Erythrodiol
phyproof® Reference Substance
別名:
Olean-12-ene-3β,28-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O2
CAS番号:
分子量:
442.72
Beilstein:
2340203
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83773-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)