Merck
PHL82645
Robinetin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5′,7-Pentahydroxyflavone, 3,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Norkanugin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O7
CAS番号:
分子量:
302.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-1-2-8-11(5-7)22-15(14(21)12(8)19)6-3-9(17)13(20)10(18)4-6/h1-5,16-18,20-21H
InChI Key
SOEDEYVDCDYMMH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82645-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)