Merck
PHL82604
ナルシクラシン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2S-(2-α,3-β,4-β,4a-β))-3,4,4a,5-テトラヒドロ-2,3,4,7-テトラヒドロキシ-(1,3)ジオキソロ(4,5-j)フェナントリジン-6(2H)-オン, 3,4,4a,5-テトラヒドロ-2,3,4,7-テトラヒドロキシ-(1,3)ジオキソロ(4,5-j)フェナントリジン-6(2H)-オン, BRN 1087400, NSC 266535, リコリシジノール, リコリシジン-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO7
CAS番号:
分子量:
307.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@H]1C=C2[C@@H](NC(=O)c3c(O)c4OCOc4cc23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H13NO7/c16-6-1-5-4-2-7-13(22-3-21-7)11(18)8(4)14(20)15-9(5)12(19)10(6)17/h1-2,6,9-10,12,16-19H,3H2,(H,15,20)/t6-,9+,10+,12-/m0/s1
InChI Key
LZAZURSABQIKGB-AEKGRLRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Rho/Rhoキナーゼ/LIMキナーゼ/コフィリンシグナル伝達経路活性化物質、アクチンストレスファイバー形成誘導物質、植物成長調節物質
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82604-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)