Merck
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O8
CAS番号:
分子量:
332.26
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C16H12O8/c1-23-16-13(22)11-9(19)5-10(20)12(21)15(11)24-14(16)6-2-3-7(17)8(18)4-6/h2-5,17-21H,1H3
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82554-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)