Merck
N0905005
Nitrendipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2O6
CAS番号:
分子量:
358.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nitrendipine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
InChI Key
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nitrendipine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G R Aronoff
Journal of cardiovascular pharmacology, 6 Suppl 7, S974-S976 (1984-01-01)
To determine the effect of decreased renal function on the elimination kinetics of the calcium entry blocker nitrendipine and its metabolite, we gave 18 subjects with various levels of renal dysfunction a single 20-mg oral dose of nitrendipine. Plasma nitrendipine