Merck
PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
別名:
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
196.20
Beilstein:
1951403
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
112-114 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82478-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)