グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C20H18O10/c21-13-4-1-10(7-15(13)23)8-16(20(28)29)30-18(26)6-3-11-2-5-14(22)19(27)12(11)9-17(24)25/h1-7,16,21-23,27H,8-9H2,(H,24,25)(H,28,29)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI Key
KFCMFABBVSIHTB-WUTVXBCWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83540-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)