Merck
PHL80042
3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactate, Dan Shen Su Sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9O5Na
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)