包装
ampule of 250 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. PS-1020
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
InChI Key
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
N11454-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms