認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® ET-5-C18-4.6X250
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
標識化の程度
14% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
250 mm × 4.6 mm
表面積
330 m2/g
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
pH範囲
1-12
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma.: This study developed and validated an HPLC-MS/MS method for determining clopidogrel in human plasma. The Kromasil® Eternity C18 HPLC column was employed to achieve the separation. This method was shown to be efficient, precise, and suitable for pharmacokinetic studies (Liu et al., 2016).
- Development and validation of stability-indicating assay method by UPLC for a fixed dose combination of atorvastatin and ezetimibe.: The study focused on developing a stability-indicating assay method for atorvastatin and ezetimibe using UPLC. The Kromasil® Eternity C18 HPLC column was critical in achieving the required resolution and sensitivity, demonstrating its role in stability studies of pharmaceutical combinations (Goel et al., 2013).
法的情報
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)