Merck
G006145
HPLC Analysis of Peptides and Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D. Column
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 25 min; 15 min prewash
flow rate: 0.75 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Worthington Accessories, cap for 4 L Dewar
    Cytochrome C
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)