Key Documents
G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Melamine
    1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
標準
製品番号
詳細
価格
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)