テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: 25 mM potassium phosphate monobasic, pH 3.5
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Nicotinic acid
L-Ascorbic acid
Pyridoxine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)