テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2320 psi (160 bar)
column temp.: 25 °C
detector: MS, ESI(+), SIR, m/z 136, 150, 188
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析カラム
標準
製品番号
詳細
価格
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)