Merck
G005720
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis C18 for the analysis of phenylacetic acid.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Phenylacetic acid
Standard
製品番号
詳細
価格
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)