テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 3.6; [B] 10 mM ammonium formate in acetonitrile, pH 3.6; (65:35, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 0.5 μL
sample: 200 μg/L in 25:75, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
EDDP perchlorate solution, 1.0 mg/mL in methanol (as pyrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(±)-Methadone solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
EMDP hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)