Merck
G005704
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53342-U)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express Hexyl-Phenyl for the efficient separation of furans as listed in ASTM method D5837-99.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)