Merck
G005695
LC/MS Analysis of Drugs of Abuse on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
アナリシスノート
This applic.ation demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in diet cola
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)