テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery HS F5, 5 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567500-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 6.8; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.8; (10:90, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water:acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Oxycodone
Cocaethylene
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)