Merck
G005615
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53825-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.15 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L each (vitamins D2 and D3) in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)